Learn More
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15418478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418478 5 g 5g
15408478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418478 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61882.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1479-58-9 | Molecular Formula: C13H9BrFNO | Molecular Weight: 294.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1479-58-9
Formula molecolare C13H9BrFNO
Molecular Weight (g/mol) 294.12
Numero MDL MFCD00038380
InChI Key XCOKDXNGCQXFCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, 2-amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl methanone, methanone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl, 4-bromo-2-2-fluorobenzoyl aniline, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl ketone, 2-amino-5-bromo-2-fluorobenzophenone, 2-amino-5-bromo-phenyl-2-fluoro-phenyl-methanone, 2-amino-2-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromo-2'-fluoro benzophenone
PubChem CID 73865
IUPAC Name (2-amino-5-bromophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Punto di fusione 100°C to 104°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 294.12
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid