Learn More
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine, TRC
Codice prodotto. 30312656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312656 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6019155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
CAS 100367-40-6
Formula molecolare C6H6BrN3O2
Quantità 5 g
Sinonimo 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-picoline, 5-Bromo-4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-methylpyridine, 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine, 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine
InChI Formula InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-3-4(7)2-9-6(8)5(3)10(11)12/h2H,1H3,(H2,8,9)
SMILES Cc1c(Br)cnc(N)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 5-bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 232.03
Peso formulazione 230.9643