Learn More
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine, 97%
Codice prodotto. 11425430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425430 5 g 5g
11415430 1 g 1g
11435430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425430 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044623.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98198-48-2 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98198-48-2
Formula molecolare C6H7BrN2
Molecular Weight (g/mol) 187.04
Numero MDL MFCD03427660
InChI Key JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, 2-amino-4-methyl-5-bromopyridine, 2-amino-5-bromo-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl, 5-bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-picoline 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, pubchem2241
PubChem CID 817695
IUPAC Name 5-bromo-4-methylpyridin-2-amine
SMILES CC1=CC(=NC=C1Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Punto di fusione 148°C to 151°C
Colore Cream
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder