Learn More
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15492359
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15492359 1 g 1g
15459266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15492359 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64936.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 944401-56-3
Formula molecolare C6H4BrF3N2
Molecular Weight (g/mol) 241.01
Numero MDL MFCD09864896
InChI Key AEWYLVDLWQPJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyridine, acmc-209rru, 2-amino-4-trifluoromethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 5-bromanyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 28875348
IUPAC Name 5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
SMILES NC1=NC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 66°C to 75°C
Colore Orange to Yellow
Quantità 1 g
Beilstein 15519034
Peso formulazione 241.01
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid