Learn More
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10705832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10705832 5 g Bottiglia in vetro 5g
10473140 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10705832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432500050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 944401-56-3
Formula molecolare C6H4BrF3N2
Molecular Weight (g/mol) 241.01
Numero MDL MFCD09864896
InChI Key AEWYLVDLWQPJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyridine, acmc-209rru, 2-amino-4-trifluoromethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 5-bromanyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 28875348
IUPAC Name 5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
SMILES NC1=NC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71°C to 74°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 241.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.