Learn More
2-Amino-5-bromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30323807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA601925100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Quantità 100 mg
Sinonimo N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
IUPAC Name 4-bromo-2-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]aniline;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 370.16
Peso formulazione 368.0422
Percent Purity >95