Learn More
2-Amino-5-bromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30319259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319259 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319259 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60192550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Quantità 50 mg
Sinonimo N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
IUPAC Name 4-bromo-2-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]aniline;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 370.16
Peso formulazione 368.0422
Percent Purity >95