Learn More
2-Amino-5-bromobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10319360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10319360 5 g 5g
10229173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10319360 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305620050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5794-88-7
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.03
Numero MDL MFCD00007823
InChI Key CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
PubChem CID 79858
IUPAC Name 2-amino-5-bromobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromobenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 218°C to 220°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(Br)CO2H
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 1412
Peso formulazione 216.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder