Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30324414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324414 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6018605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid
CAS 486424-37-7
Formula molecolare C5 H4 Br N3 O2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-4(7)3(9-2)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11)
SMILES Nc1ncc(Br)nc1C(=O)O
IUPAC Name 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 218.01
Peso formulazione 216.9487