Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 486424-37-7 |
| Formula molecolare | C5 H4 Br N3 O2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-4(7)3(9-2)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ncc(Br)nc1C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.01 |
| Peso formulazione | 216.9487 |