Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine, 97%
Codice prodotto. 11317339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317339 5 g 5g
11307339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317339 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27465.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59489-71-3 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59489-71-3
Formula molecolare C4H4BrN3
Molecular Weight (g/mol) 174.001
Numero MDL MFCD00235015
InChI Key KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
IUPAC Name 5-bromopyrazin-2-amine
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromopyrazine
Punto di fusione 113°C to 117°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 174
Percent Purity 97%