Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine, TRC
Codice prodotto. 30314323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314323 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6018451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Formula molecolare C4 H4 Br N3
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1cnc(Br)cn1
IUPAC Name 5-bromopyrazin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 174
Peso formulazione 172.9589