Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine, TRC
Codice prodotto. 30322712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322712 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322712 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA601845250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Formula molecolare C4 H4 Br N3
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1cnc(Br)cn1
IUPAC Name 5-bromopyrazin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 174
Peso formulazione 172.9589