Learn More
2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 95%
Codice prodotto. 10754451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10754451 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10754451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 61296-22-8 | C3H3BrN2S·HBr | 259.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide
Nota nome 95%
CAS 61296-22-8
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 165°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H3BrN2S·HBr
Numero MDL MFCD00012712
Quantità 25 g
Sinonimo 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
InChI Key NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
IUPAC Name 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 259.95
PubChem CID 2723848
Peso formulazione 259.95
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder