Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H27053.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 211308-81-5 Peso : 0.00025kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15443597
  • 53.75€ / 250mg
Spedizione stimata: 25-06-2021
Identificatori chimici
211308-81-5
254.455
DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
11076010
C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
C5H4ClIN2
MFCD07644578
2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
5-chloro-3-iodopyridin-2-amine
Specifica
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
95°C to 98°C
211308-81-5
MFCD07644578
DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-iodopyridin-2-amine
11076010
95%
Light sensitive
250mg
C5H4ClIN2
2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
254.455
254.46
Videos
SDS Documenti
Certificati