Learn More
2-Amino-5-chlorobenzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11495327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495327 5 g 5g
11485327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22690.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5922-60-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5922-60-1
Formula molecolare C7H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 152.58
Numero MDL MFCD00017106
InChI Key QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-chloro, anthranilonitrile, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzonitrile, 4-chloro-2-cyanoaniline, unii-gy0x0082qb, 2-amino-5-chloro benzonitrile, amino 2-5-chloro-benzonitrile, 2-amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, acbn
PubChem CID 80019
IUPAC Name 2-amino-5-chlorobenzonitrile
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Punto di fusione 94°C to 97°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Punti di ebollizione 132°C to 135°C (0.5 mmHg)
Peso formulazione 152.58
Percent Purity 97%