Learn More
2-Amino-5-chlorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-chlorobenzonitrile |
| Punto di fusione | 94.0°C to 99.0°C |
| Nota nome | 97% |
| CAS | 5922-60-1 |
| CAS min. % | 96.0 |
| Colore | White to Beige |
| CAS max % | 100.0 |
| Quantità | 5 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |