Learn More
2-Amino-5-chlorobenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30315323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315323 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6028701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
CAS 5922-60-1
Formula molecolare C7H5ClN2
Quantità 1 g
Sinonimo 5-Chloroanthranilonitrile, 1-Cyano-2-amino-5-chlorobenzene, 2-Amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, 2-Cyano-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-cyanoaniline, 5-Chloro-2-aminobenzonitrile, 5-Chloroanthranilonitrile, 6-Amino-3-chlorobenzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C#N
IUPAC Name 2-amino-5-chlorobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 152.58
Peso formulazione 152.0141