Learn More
2-Amino-5-chlorobenzophenone, 98%
Codice prodotto. 10479433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10479433 25 g Plastic bottle 25g
10498620 100 g Plastic bottle 100g
10229443 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10479433 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103340250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 719-59-5
Formula molecolare C13H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 231.68
Numero MDL MFCD00007839
InChI Key ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
PubChem CID 12870
IUPAC Name (2-amino-5-chlorophenyl)-phenylmethanone
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 96°C to 100°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 207°C
Punto d'infiammabilità 211°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NC6H3(Cl)COC6H5
Quantità 25 g
Beilstein 14, 79
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 231.68
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.