Learn More
2-Amino-5-chlorobenzophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-chlorobenzophenone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2 |
| Peso formulazione | 231.0451 |
| Percent Purity | >95% |