Learn More
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30324422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324422 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324422 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA44503510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline
CAS 445-03-4
Formula molecolare C7 H5 Cl F3 N
Quantità 10 g
Sinonimo o-Toluidine, 4-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-Amino-4-chloro-2-trifluoromethylbenzene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotrifluorotoluene, C.I. 37055, C.I. Azoic Diazo Component 17, Diazo Fast Scarlet VD, Fast Scarlet Salt VD, Fast Scarlet VD Salt, Scarlet Salt NVD
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
IUPAC Name 4-chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 195.57
Peso formulazione 195.0063