Learn More
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 103380250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 61-80-3 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10020710
  • 210.00€ / 25g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Identificatori chimici
61-80-3
168.58
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
6103
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
C7H5ClN2O
MFCD00005770
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
CHEBI:35053
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Specifica
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Glass bottle
180.0°C to 185.0°C
97%
96.0
97%
MFCD00005770
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
168.58
CHEBI:35053
Powder
Authentic
Brown to Brown-Yellow
25g
61-80-3
100.0
C7H5ClN2O
15, 10399
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
6103
168.58
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
SDS Documenti
Certificati