Learn More
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55101
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
61-80-3
C7H5ClN2O
168.58
MFCD00005770
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
6103
CHEBI:35053
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
61-80-3
C7H5ClN2O
168.58
MFCD00005770
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
6103
CHEBI:35053
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180.0°C to 185.0°C
Colore Brown to Brown-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 10399
Peso formulazione 168.58
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.