Learn More
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 97%
Codice prodotto. 10453395 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10453395 1 g Bottiglia in vetro 1g
10020700 5 g Bottiglia in vetro 5g
10020710 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10453395 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103380010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 61-80-3 | C7H5ClN2O | 168.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-80-3
Formula molecolare C7H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 168.58
Numero MDL MFCD00005770
InChI Key YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
PubChem CID 6103
ChEBI CHEBI:35053
IUPAC Name 5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
SMILES NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180.0°C to 185.0°C
Colore Brown to Brown-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 10399
Peso formulazione 168.58
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.