Learn More
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone (2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone), Mikromol™
Descrizione
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone (2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| CAS | 2958-36-3 |
| Nomi componenti o analita | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H9 Cl2 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Lorazepam Imp. A (EP), Lorazepam USP Related Compound B, Lorazepam USP RC B, (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Related Compound B, Lorazepam Impurity A, 2-Amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, NSC 611905, (2-amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC Name | (2-amino-5-chlorophenyl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Vedi altri risultati |