Learn More
2-Amino-5-fluorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10713541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713541 1 g Bottiglia in vetro 1g
10474555 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10713541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 308940010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 446-08-2
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.13
Numero MDL MFCD00055566
InChI Key FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
PubChem CID 101412
ChEBI CHEBI:78042
IUPAC Name 2-amino-5-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 181°C to 185°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(F)COOH
Quantità 1 g
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder