Learn More
2-Amino-5-fluorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11446974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446974 25 g 25g
11426974 1 g 1g
11436974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11446974 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21458.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-08-2
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.128
Numero MDL MFCD00055566
InChI Key FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
PubChem CID 101412
ChEBI CHEBI:78042
IUPAC Name 2-amino-5-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
Punto di fusione 182°C to 184°C
Quantità 25 g
Beilstein 2803664
Peso formulazione 155.13
Percent Purity ≥98%