Learn More
2-Amino-5-fluoropyridine, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3777281
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
21717-96-4
C5H5FN2
112.11
MFCD01861120
YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-pyridinamine, 5-fluoro-2-pyridineamine, 5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-2-pyridylamine, 2-amino 5-fluoropyridine, 2-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-aminopyridine, 2-amino-5-fluoro pyridine, 5-fluoropyridimine
2737701
5-fluoropyridin-2-amine
NC1=CC=C(F)C=N1
21717-96-4
C5H5FN2
112.11
MFCD01861120
YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-pyridinamine, 5-fluoro-2-pyridineamine, 5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-2-pyridylamine, 2-amino 5-fluoropyridine, 2-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-aminopyridine, 2-amino-5-fluoro pyridine, 5-fluoropyridimine
2737701
5-fluoropyridin-2-amine
NC1=CC=C(F)C=N1
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-fluoropyridine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93°C to 97°C
Colore Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 112.11
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-fluoropyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.