Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-5-fluoropyridine, 97%
Marca: Alfa Aesar™ L20010.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 21717-96-4 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità | 5g |
---|
Identificatori chimici
21717-96-4 | |
112.107 | |
YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N | |
2737701 | |
C1=CC(=NC=C1F)N |
C5H5FN2 | |
MFCD01861120 | |
2-amino-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-pyridinamine, 5-fluoro-2-pyridineamine, 5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-2-pyridylamine, 2-amino 5-fluoropyridine, 2-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-aminopyridine, 2-amino-5-fluoro pyridine, 5-fluoropyridimine | |
5-fluoropyridin-2-amine |
Specifica
2-Amino-5-fluoropyridine | |
93°C to 97°C | |
21717-96-4 | |
MFCD01861120 | |
385938 | |
YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N | |
5-fluoropyridin-2-amine | |
2737701 | |
97% |
Characteristic | |
5g | |
C5H5FN2 | |
UN2811 | |
2-amino-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-pyridinamine, 5-fluoro-2-pyridineamine, 5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-2-pyridylamine, 2-amino 5-fluoropyridine, 2-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-aminopyridine, 2-amino-5-fluoro pyridine, 5-fluoropyridimine | |
C1=CC(=NC=C1F)N | |
112.107 | |
112.11 |