Learn More
2-Amino-5-formylthiazole, TRC
Codice prodotto. 30318366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA628783100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-formylthiazole
CAS 1003-61-8
Formula molecolare C4 H4 N2 O S
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Amino-5-thiazolecarboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C4H4N2OS/c5-4-6-1-3(2-7)8-4/h1-2H,(H2,5,6)
SMILES N=C1NC=C(S1)C=O
IUPAC Name 2-imino-3H-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 128.152
Peso formulazione 128.004