Learn More
2-Amino-5-iodobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10011871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10011871 25 g Bottiglia in vetro 25g
10751674 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10011871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355440250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5326-47-6 | Molecular Formula: C7H6INO2 | Molecular Weight: 263.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5326-47-6
Formula molecolare C7H6INO2
Molecular Weight (g/mol) 263.03
Numero MDL MFCD00007849
InChI Key GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 72911
IUPAC Name 2-amino-5-iodobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-iodobenzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 219.0°C to 221.0°C
Colore Beige or Gray to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH3(I)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 14, 373
Peso formulazione 263.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.