Learn More
2-Amino-5-iodobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30347663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347663 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347663 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6305135G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-iodobenzoic Acid
CAS 5326-47-6
Formula molecolare C7H6INO2
Quantità 5 g
Sinonimo Anthranilic acid, 5-iodo- (6CI,8CI), 5-Iodo-2-aminobenzoic acid, 5-Iodoanthranilic acid, NSC 302
InChI Formula InChI=1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(I)cc1C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-5-iodobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 263.03
Peso formulazione 262.9443