Learn More
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 98%
Codice prodotto. 11480313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480313 100 g 100g
11470313 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480313 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11451.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2349-67-9
Formula molecolare C2H3N3S2
Molecular Weight (g/mol) 133.187
Numero MDL MFCD00003108
InChI Key GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
IUPAC Name 5-amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Punto di fusione ∼243°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 81728
Peso formulazione 133.19
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder