Learn More
2-Amino-5-methoxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11925441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11925441 1 g Bottiglia in vetro 1g
11935441 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11925441 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443340010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6705-03-9 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6705-03-9
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 151°C to 151.7°C
Colore Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H9NO3
Quantità 1 g
Sinonimo 5-methoxyanthranilic acid, 2-amino-5-methoxybenzoicacid, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methoxy, pubchem2544, acmc-1b7jp, 5-methoxy anthranilic acid, 5-methoxyanththranillic acid, ksc495k4p, anthranilic acid, 5-methoxy
InChI Key UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-5-methoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.16
PubChem CID 277930
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-methoxybenzoic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.