Learn More
2-Amino-5-methoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30325596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325596 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325596 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61191510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-methoxybenzoic Acid
CAS 6705-03-9
Formula molecolare C8H9NO3
Quantità 10 g
Sinonimo 5-Methoxy-anthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, 5-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 5-Methoxyanthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, NSC 126996
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-5-methoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.16
Peso formulazione 167.0582