Learn More
2-Amino-5-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 6705-03-9 |
| Formula molecolare | C8H9NO3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 5-Methoxy-anthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, 5-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 5-Methoxyanthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, NSC 126996 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(N)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-5-methoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.16 |
| Peso formulazione | 167.0582 |