Learn More
2-Amino-5-methylbenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10460432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10460432 1 g Bottiglia in vetro 1g
10470432 5 g Bottiglia in vetro 5g
10299863 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10460432 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160200010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2941-78-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2941-78-8
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00007909
InChI Key NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylanthranilic acid, 6-amino-m-toluic acid, 2-amino-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methyl, m-toluic acid, 6-amino, 2-amino-5-methylbenzoicacid, unii-418xaj22v2, 2-amino-5-methyl benzoic acid, amino 2--5-methylbenzoic acid, pubchem4954
PubChem CID 76255
IUPAC Name 2-amino-5-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-methylbenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 174.0°C to 177.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(CH3)CO2H
Quantità 1 g
Beilstein 14, 481
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-methylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.