Learn More
2-Amino-5-methylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30324952
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324952 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324952 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6141005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-methylbenzoic Acid
CAS 2941-78-8
Formula molecolare C8 H9 N O2
Quantità 5 g
Sinonimo Benzoic acid, 2-amino-5-methyl-, m-Toluic acid, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 2-Carboxy-4-methylaniline, 5-Methyl-2-aminobenzoic acid, 5-Methylanthranilic acid, NSC 39154, NSC 50786, 6-Amino-m-toluic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-5-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.0633