Learn More
2-Amino-5-methylphenol, 98%
Codice prodotto. 11425587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425587 50 g 50g
11415587 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23560.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2835-98-5 | C7H9NO | 123.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2835-98-5
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.155
Numero MDL MFCD00007693
InChI Key HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-amino-m-cresol, 2-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 2-amino-5-methyl, 4-amino-3-hydroxytoluene, 2-hydroxy-p-toluidine, unii-qcg4es2a26, 6-amino-3-cresol, 3-methyl-6-aminophenol, 6-amino-3-methylphenol, qcg4es2a26
PubChem CID 76082
IUPAC Name 2-amino-5-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-methylphenol
Punto di fusione 155°C to 159°C
Quantità 50 g
Beilstein 386144
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 98%