Learn More
2-Amino-5-methylphenyboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-methylphenyboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 948592-80-1 |
| Formula molecolare | C13H20BNO2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-11(15)10(8-9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC Name | 4-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 233.11 |
| Peso formulazione | 233.1587 |