Learn More
2-Amino-5-methylpyrazine, 98%
Codice prodotto. 15407808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15407808 250 mg 250mg
15497798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15407808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61286.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5521-58-4 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5521-58-4
Formula molecolare C5H7N3
Molecular Weight (g/mol) 109.132
Numero MDL MFCD08437664
InChI Key ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC Name 5-methylpyrazin-2-amine
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-methylpyrazine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid