Learn More
2-Amino-5-methylthiazole, 98%
Codice prodotto. 10530554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10530554 5 g Bottiglia in vetro 5g
10106753 25 g Bottiglia in vetro 25g
10095913 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10530554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392790050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7305-71-7 | C4H6N2S | 114.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7305-71-7
Formula molecolare C4H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 114.17
Numero MDL MFCD00078317
InChI Key GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
PubChem CID 351770
IUPAC Name 5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC1=CN=C(S1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-methylthiazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 114.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-methylthiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico