Learn More
2-Amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, TRC
Codice prodotto. 30009683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009683 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30009683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA618410100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C13 H9 Cl N2 O3
Quantità 100 mg
Sinonimo (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Clonazepam Imp. A (EP)
InChI Formula InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorophenyl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 276.68
Peso formulazione 276.0302
Percent Purity >95%