Learn More
2-Amino-5-nitro-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15525076 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15525076 25 g 25g
15515076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15525076 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 319560250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 21901-40-6
Formula molecolare C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.14
InChI Key GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243165
IUPAC Name 4-methyl-5-nitropyridin-2-amine
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Punto di fusione 220.0°C to 225.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%