Learn More
2-Amino-5-nitro-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10003650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10003650 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10003650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 319560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Nota nome 98%
CAS 21901-40-6
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 220.0°C to 225.0°C
Colore Brown-Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H7N3O2
Numero MDL MFCD00010692
Quantità 1 g
Sinonimo 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
InChI Key GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
IUPAC Name 4-methyl-5-nitropyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 153.14
PubChem CID 243165
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder