Learn More
2-Amino-5-nitrobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 245950250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 616-79-5 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10011101
  • 98.05€ / 25g
Spedizione stimata
26-04-2021
Identificatori chimici
616-79-5
182.14
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
12032
2-amino-5-nitrobenzoic acid
C7H6N2O4
MFCD00017039
5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
CHEBI:61280
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)N
Specifica
2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Glass bottle
278.0°C
98%
97.5
98%
O2NC6H3(NH2)CO2H
5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-nitrobenzoic acid
12032
182.14
98%
Authentic
Yellow
25g
616-79-5
100.0
C7H6N2O4
MFCD00017039
Solubility in water: insoluble.
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)N
182.14
CHEBI:61280
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti