Learn More
2-Amino-5-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11418633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11418633 10 g 10g
11428633 50 g 50g
11438633 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418633 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10426.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 616-79-5 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
2-Amino-5-nitrobenzoic acid, is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Amino-5-nitrobenzoic acid, is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatabile to strong oxidizing agents. Stable under ordinary conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-79-5
Formula molecolare C7H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 182.14
Numero MDL MFCD00017039
InChI Key RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
PubChem CID 12032
ChEBI CHEBI:61280
IUPAC Name 2-amino-5-nitrobenzoic acid
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Punto di fusione ∼270°C (decomposition)
Quantità 10 g
Beilstein 646219
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 182.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-nitrobenzo