Learn More
2-Amino-5-nitrobenzonitrile, 95%
Codice prodotto. 11467096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11467096 25 g 25g
11477096 100 g 100g
11487096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467096 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25416.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17420-30-3 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17420-30-3
Formula molecolare C7H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.136
Numero MDL MFCD00007362
InChI Key MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
PubChem CID 28532
IUPAC Name 2-amino-5-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 207°C to 210°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 163.14
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-nitrobenzonitrile