Learn More
2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10154060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10154060 25 g 25g
10072440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10154060 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188230250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 121-01-7
Numero MDL MFCD00007365
InChI Key HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
IUPAC Name 4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90°C to 93°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H5F3N2O2
Formula lineare H2NC6H3(NO2)CF3
Quantità 25 g
Molecular Weight (g/mol) 206.124
Peso formulazione 206.12
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Powder