Learn More
2-Amino-5-nitrophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-4-nitroaniline |
| CAS | 121-88-0 |
| Formula molecolare | C6 H6 N2 O3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Phenol, 2-amino-5-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-5-nitrophenol (ACI), 2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, C.I. 76535, NSC 7087, Ursol Yellow Brown A |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-amino-5-nitrophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.12 |
| Peso formulazione | 154.0378 |